Rifapentine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2S,12Z,14E,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S,24E)-3-(((4-Cyclopentyl-1-piperazinyl)imino)methyl)-21-(Acetyloxy)-5,6,9,17,19-pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-1,11(2H)-dione
461900250
461901000
ACRO461900250EA
90.6
EUR
ACRO461900250
ACRO461901000
Rifapentine 95%
Rifapentine
Formel:
C₄₇H₆₄N₄O₁₂ Schmelzpunkt: 179…180 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00866806 CAS-Nummer: 61379-65-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red to dark red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤8 % |
HPLC | ≥94 % |