PSI-7977
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-Isopropyl 2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-methyltetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(phenoxy)phosphoryl)amino)propanoate, Sofosbuvir
461932500
ACRO461932500EA
314
EUR
ACRO461932500
PSI-7977
PSI-7977
- Bioactive
Formel:
C₂₂H₂₉FN₃O₉P Molecular Weight: 529,45 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD26523124 CAS-Nummer: 1190307-88-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |