MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

462140250 462141000 462145000
ACRO462140250EA 66.4 EUR
ACRO462140250 ACRO462141000 ACRO462145000
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)

  • Bioactive

Formel: C₇H₁₄NNaO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070007
CAS-Nummer: 79803-73-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Total base ≥98.5 %
Water ≤0.5 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR