Raltegravir potassium salt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
462160010 462162500
ACRO462160010EA 450 EUR
ACRO462160010 ACRO462162500
Raltegravir potassium salt
Formel: C₂₀H₂₀FKN₆O₅
Schmelzpunkt: 155…157 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD12031642
CAS-Nummer: 871038-72-1