Amisulpride
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-ethylsulphonyl-2-methoxybenzamide
462300010
ACRO462300010EA
271
EUR
ACRO462300010
Amisulpride
Amisulpride
Formel:
C₁₇H₂₇N₃O₄S Molecular Weight: 369,48 g/mol Schmelzpunkt: 127 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00866691 CAS-Nummer: 71675-85-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 129 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (105 °C, 3 h) |
HPLC | ≥97.5 % |