Dasatinib monohydrate
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dasatinib hydrate, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-((6-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)-2-methylpyrimidin-4-yl)amino)thiazole-5-carboxamide monohydrate, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-((6-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)-2-methylpyrimidin-4-yl)amino)thiazole-5-carboxamide hydrate
462320010
ACRO462320010EA
190
EUR
ACRO462320010
Dasatinib monohydrate
Dasatinib monohydrate
Formel:
C₂₂H₂₆ClN₇O₂S·H₂O Molecular Weight: 506,02 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11046566 CAS-Nummer: 863127-77-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 2 to 4 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Residue after ignition | ≤0.2 % |