Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
462430010
462432500
ACRO462430010EA
504
EUR
ACRO462430010
ACRO462432500
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
- Bioactive
Formel:
C₂₁H₂₁ClN₄OS·HCl·H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00921885 CAS-Nummer: 138982-67-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light pink or light orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 3.7 to 5.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |