Valdecoxib
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulphonamide
462522500
ACRO462522500EA
131
EUR
ACRO462522500
Valdecoxib
Valdecoxib
- Bioactive
Formel:
C₁₆H₁₄N₂O₃S Molecular Weight: 314,36 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00950568 CAS-Nummer: 181695-72-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 169 to 173 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |