Loxapine succinate
Lieferant: Thermo Scientific
462690010
ACRO462690010EA
230
EUR
ACRO462690010
Loxapine succinate
Loxapine succinate
- Bioactive
Formel:
C₁₈H₁₈ClN₃O·C₄H₆O₄ Schmelzpunkt: 151…154 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00069298 CAS-Nummer: 27833-64-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150 to 154 °C |
Loss on drying | ≤1 % (105 °C) |
HPLC | ≥97.5 % |