Tiamulin fumarate
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
462820010
ACRO462820010EA
161
EUR
ACRO462820010
Tiamulin fumarate
Tiamulin fumarate
- Bioactive
Formel:
C₃₂H₅₁NO₈S Siedepunkt: 563 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 147…148 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00145407 CAS-Nummer: 55297-96-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 152 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | 18.5 to 19.5 % (Fumaric acid) |