Palonosetron hydrochloride
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(S)-2-((S)-Quinuclidin-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride
462990010
ACRO462990010EA
369
EUR
ACRO462990010
Palonosetron hydrochloride
Palonosetron hydrochloride
- Bioactive
Formel:
C₁₉H₂₄N₂O Molecular Weight: 332,87 g/mol Schmelzpunkt: 307 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD07370072 CAS-Nummer: 135729-62-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (80°C, 3 h) (vacuum) |
HPLC | ≥98.5 % |
Identification | Passes test for Chlorides |
Residue after ignition | ≤0.1 % |