Exemestane
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione
463160010
ACRO463160010EA
90
EUR
ACRO463160010
Exemestane
Exemestane
- Bioactive
Formel:
C₂₀H₂₄O₂ Molecular Weight: 296.4 g/mol Schmelzpunkt: 194…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00866994 CAS-Nummer: 107868-30-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 192 to 196 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (105 °C, 3 h) |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +280° to +300° (20 °C, 589 nm) (1% in MeOH) |