Lacidipin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-Diethyl 4-(2-(3-(tert-butoxy)-3-oxoprop-1-en-1-yl)phenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
463180010
ACRO463180010EA
234
EUR
ACRO463180010
Lacidipin
Lacidipine
- Bioactive
Formel:
C₂₆H₃₃NO₆ Molecular Weight: 455,55 g/mol Schmelzpunkt: 179 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00865936 CAS-Nummer: 103890-78-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 177 to 181 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |