Letrozol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Bis(4-cyanophenyl)methyl-1,2,4-triazole, 4,4'-(1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzonitrile
463190010
ACRO463190010EA 122 EUR
ACRO463190010
Letrozol
Letrozole
  • Bioactive
Formel: C₁₇H₁₁N₅
Molecular Weight: 285,31 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00866241
CAS-Nummer: 112809-51-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %