Aluminiumoxid basisch Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A für die Chromatographie

Lieferant: Thermo Scientific

463350010
ACRO463350010EA 95.5 EUR
ACRO463350010
Aluminiumoxid basisch Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A für die Chromatographie
Aluminiumoxid basisch

  • Reagent for chemical synthesis

Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2977 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 2030 °C
Dichte: 3,97 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to almost white Crystalline powder
Particle size ≤5 % (> 200 um)
Specific surface area 90 to 170 m2/g,N2 adsorp
pH 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR