Dofetilide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(4-Methanesulphonamidophenoxy)-2-[N-(4-methanesulphonamidophenethyl)-N-methylamino]ethane, N-(4-(2-(Methyl(2-(4-(methylsulphonamido)phenoxy)ethyl)amino)ethyl)phenyl)methanesulphonamide
463370010
463372500
ACRO463370010EA
939
EUR
ACRO463370010
ACRO463372500
Dofetilide
Dofetilide
- Bioactive
Formel:
C₁₉H₂₇N₃O₅S₂ Schmelzpunkt: 149…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00869707 CAS-Nummer: 115256-11-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150 to 157 °C |
Water | ≤1 % |
Solubility | (2 % in DMSO) Clear solution |
HPLC | ≥97.5 % |