Etoricoxib
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MK0663, L-791456, MK-0663, 5-Chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine, Arcoxia, 5-Chloro-6'-methyl-3-(4-(methylsulphonyl)phenyl)-2,3'-bipyridine
463380010
ACRO463380010EA 121 EUR
ACRO463380010
Etoricoxib
Etoricoxib
  • Bioactive
Formel: C₁₈H₁₅ClN₂O₂S
Molecular Weight: 358,84 g/mol
Schmelzpunkt: 134…138 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD06797512
CAS-Nummer: 202409-33-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crsytalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %