Nalidixinsäure Natriumsalz

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

463550010 463550050 463550250
ACRO463550010EA 26.8 EUR
ACRO463550010 ACRO463550050 ACRO463550250
Nalidixinsäure Natriumsalz
Nalidixinsäure Natriumsalz

  • Bioactive

Formel: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Schmelzpunkt: >280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064376
CAS-Nummer: 3374-05-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR