Nalidixinsäure Natriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
463550010
463550050
463550250
ACRO463550010EA
26.8
EUR
ACRO463550010
ACRO463550050
ACRO463550250
Nalidixinsäure Natriumsalz
Nalidixinsäure Natriumsalz
- Bioactive
Formel:
C₁₂H₁₁N₂NaO₃ Schmelzpunkt: >280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064376 CAS-Nummer: 3374-05-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤7 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...