Citronensäure Monohydrat für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid

464541000
ACRO464541000EA 28.4 EUR
ACRO464541000
Citronensäure Monohydrat für die HPLC
Citronensäure Monohydrat

  • Bioactive

Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Molecular Weight: 210,14 g/mol
Schmelzpunkt: 135…152 °C
Flammpunkt: 174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
UV at 270 nm A: ≤0.1
Titration with NaOH ≤99.75 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR