Ammoniumchlorid für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Salmiak
464595000
ACRO464595000EA
109
EUR
ACRO464595000
Ammoniumchlorid für die Molekularbiologie
Ammoniumchlorid
- Bioactive
Formel:
NH₄Cl Schmelzpunkt: 340 °C (sublimes) (Subl.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder, crystals and/or chunks |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless solution |
Titration Argentimetric | ≥99.4 % |
pH | 4.5 to 5.5 |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Phosphate (PO4) | ≤2 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |