Bendazac
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[(1-Benzyl-3-indazolyl)oxy]acetic Acid, Bendazolic acid, 1-Benzyl-3-[1-(carboxy)methoxy]indazole
464920010
ACRO464920010EA
52.1
EUR
ACRO464920010
Bendazac
Bendazac
Formel:
C₁₆H₁₄N₂O₃ Molecular Weight: 282,30 g/mol Schmelzpunkt: 160°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00866158 CAS-Nummer: 20187-55-7 EINECS: 243-569-2 Merck Index: 13.1032 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160°C to 164°C |
HPLC | ≥ 97.5% |