Azelnidipine
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-[1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-Isopropyl Ester, 3-(1-Benzhydrylazetidin-3-yl) 5-isopropyl 2-amino-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-[1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-Isopropyl 2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
465060010
ACRO465060010EA
56.3
EUR
ACRO465060010
Azelnidipine
Azelnidipine
Formel:
C₃₃H₃₄N₄O₆ Molecular Weight: 582,66 g/mol Schmelzpunkt: 193,3°C…195°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00865803 CAS-Nummer: 123524-52-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 120°C to 126°C |
HPLC | ≥ 97.5% |
Loss on drying | ≤ 0.5% |