Parecoxib sodium
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dynastat, SC-69124A, Sodium ((4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)phenyl)sulphonyl)(propionyl)amide
465380010
ACRO465380010EA 256 EUR
ACRO465380010
Parecoxib sodium
Parecoxib sodium
Formel: C₁₉H₁₇N₂NaO₄S
Molecular Weight: 392,4 g/mol
Schmelzpunkt: 273°C…275°C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04972608
CAS-Nummer: 198470-85-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.5%
Water ≤ 3%