Almotriptan Malate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
465402500
ACRO465402500EA 396 EUR
ACRO465402500
Almotriptan Malate
Almotriptan Malate
  • Bioactive
Formel: C₁₇H₂₅N₃O₂S·C₄H₆O₅
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08067740
CAS-Nummer: 181183-52-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %