Flumetasone
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
465442500
ACRO465442500EA 135 EUR
ACRO465442500
Flumetasone
Flumetasone
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₂₈F₂O₅
Molecular Weight: 410.46 g/mol
Schmelzpunkt: >238 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00056464
CAS-Nummer: 2135-17-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +66.0° to +71.0° (20°C, 589 nm) (1 % in Dioxane)