Gastrodin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Hydroxymethyl)phenyl beta-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-(hydroxymethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
465460010
ACRO465460010EA
253
EUR
ACRO465460010
Gastrodin
Gastrodin
Formel:
C₁₃H₁₈O₇ Molecular Weight: 286,28 g/mol Schmelzpunkt: 169°C…170°C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00272169 CAS-Nummer: 62499-27-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 153°C to 157°C |
HPLC | ≥ 97.5% |