Liquiritin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
465482500
ACRO465482500EA
372
EUR
ACRO465482500
Liquiritin
Liquiritin
- Bioactive
Formel:
C₂₁H₂₂O₉ Molecular Weight: 418.4 g/mol Schmelzpunkt: >207 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00210526 CAS-Nummer: 551-15-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤4 % |
Solubility | (1 mg/ml in EtOH) Clear colorless |
HPLC | ≥97.5 % |