5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5,5'-Diallylbiphenyl-2,2'-diol, 5,5'-Diallyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol, Magnolol
465512500
ACRO465512500EA
80.3
EUR
ACRO465512500
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol)
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol)
Formel:
C₁₈H₁₈O₂ Molecular Weight: 266,34 g/mol Schmelzpunkt: 101°C…102°C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00016658 CAS-Nummer: 528-43-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 99°C to 103°C |
Water | ≤ 1% |