Sulphamethazine sodium salt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
465600050
ACRO465600050EA
17.8
EUR
ACRO465600050
Sulphamethazine sodium salt
Sulphamethazine sodium salt
Formel:
C₁₂H₁₃N₄NaO₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00068333 CAS-Nummer: 1981-58-4 EINECS: 217-840-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤ 2% |
HPLC | ≥ 98.0% |