Afatinib 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
465642500
ACRO465642500EA 96.9 EUR
ACRO465642500
Afatinib 96%
Afatinib
Formel: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃
Schmelzpunkt: 102°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12407405
CAS-Nummer: 850140-72-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 5.0%
HPLC ≥ 95.0%