1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
466330050
466330250
ACRO466330050EA
50.2
EUR
ACRO466330050
ACRO466330250
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone 97%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Dichte: 1,086 g/mL (25 °C) (Lit.) |
MDL:
MFCD00674099 CAS-Nummer: 85909-08-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Clear colorless to yellow to brown |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4645 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |