Flutamid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)isobutyramide, 4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)isobutyranilide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionamide
466450050
ACRO466450050EA
79.4
EUR
ACRO466450050
Flutamid
Flutamide
Formel:
C₁₁H₁₁F₃N₂O₃ Molecular Weight: 276,22 g/mol Schmelzpunkt: 112°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00072009 CAS-Nummer: 13311-84-7 EINECS: 236-341-9 Merck Index: 13.4234 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110.0°C to 114.0°C |
HPLC | ≥ 98.0% |