Mephenytoin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
466690250
ACRO466690250EA 127 EUR
ACRO466690250
Mephenytoin
Mephenytoin
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 135°C…137°C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00022407
CAS-Nummer: 50-12-4
EINECS: 200-012-8
Merck Index: 13.5878
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.0% (sum of isomers)
Water ≤ 2.0%