Gentiopicroside
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (5R,6S)-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-vinyl-5,6-dihydro-1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one, Gentiopicrin
466832500
ACRO466832500EA 185 EUR
ACRO466832500
Gentiopicroside
Gentiopicroside
Formel: C₁₆H₂₀O₉
Molecular Weight: 356,33 g/mol
Schmelzpunkt: 191°C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075700
CAS-Nummer: 20831-76-9
EINECS: 244-070-2
Merck Index: 13.4408
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.0%
Water ≤ 2.0%