Teniposide
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(5R,5aR,8aR,9S)-9-(((2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-Dihydroxy-2-(thiophen-2-yl)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl)oxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one
466852500
ACRO466852500EA
155
EUR
ACRO466852500
Teniposide
Teniposide
Formel:
C₃₂H₃₂O₁₃S Molecular Weight: 656,66 g/mol Schmelzpunkt: 242°C…246°C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00866516 CAS-Nummer: 29767-20-2 EINECS: 249-831-2 Merck Index: 13.9222 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥ 96.0% |