Telaprevir
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1S,3aR,6aS)-2-((S)-2-((S)-2-Cyclohexyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-N-((S)-1-(cyclopropylamino)-1,2-dioxohexan-3-yl)octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide, (3S,3aS,6aR)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-cyclohexyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)acetyl]amino]-3,3-dimethylbutanoyl]-N-[(3S)-1-(cyclopropylamino)-1,2-dioxohexan-3-yl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrole-3-carboxamide
466892500
ACRO466892500EA
223
EUR
ACRO466892500
Telaprevir
Telaprevir
Formel:
C₃₆H₅₃N₇O₆ Molecular Weight: 679,85 g/mol Schmelzpunkt: 221°C…224°C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11616089 CAS-Nummer: 402957-28-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥ 98.0% |