Cimetidin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Cyano-1-methyl-3-[2-(5-methyl-1H-imidazol-4-yl-methylthio)ethyl]guanidine, N-Cyano-N'-methyl-N''-[2-[[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine
467520050
ACRO467520050EA 46.7 EUR
ACRO467520050
Cimetidin
Cimetidine
Formel: C₁₀H₁₆N₆S
Molecular Weight: 252,34 g/mol
Schmelzpunkt: 141°C…143°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01724314
CAS-Nummer: 51481-61-9
EINECS: 257-232-2
Merck Index: 13.23
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141°C to 143°C
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 0.5%