Posaconazole
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
467660010
ACRO467660010EA 112 EUR
ACRO467660010
Posaconazole
Posaconazole
Formel: C₃₇H₄₂F₂N₈O₄
Molecular Weight: 700,79 g/mol
Schmelzpunkt: 170°C…179°C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00941162
CAS-Nummer: 171228-49-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165°C to 170°C
Water ≤ 1%
Specific optical rotation -24° to -30° (20°C, 589nm) (1% in CHCl3)