Favipiravir
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
T-705
468691000
ACRO468691000EA
150
EUR
ACRO468691000
Favipiravir
Favipiravir
Formel:
C₅H₄FN₃O₂ Molecular Weight: 157.09 g/mol Siedepunkt: 52.6°C (760mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16879084 CAS-Nummer: 259793-96-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥ 96.0% |
Water | ≤ 2% |