Eisen(III)-chlorid-Lösung Reag. Ph. Eur. R1
Lieferant: CPACHEM
1037801
ACSD1037801EA 165 EUR
ACSD1037801
Eisen(III)-chlorid-Lösung Reag. Ph. Eur. R1
Iron(III) chloride solutions
Formel: FeCl₃·6H₂O
MDL: MFCD00149712
CAS-Nummer: 10025-77-1