Cadmium-Standardlösung, 1 g/L Cd in verd. Salpetersäure für AAS
Lieferant: CPACHEM
A010.2NP.L1
ACSDA010.2NP.L1EA 29.6 EUR
ACSDA010.2NP.L1
Cadmium-Standardlösung, 1 g/L Cd in verd. Salpetersäure für AAS
Standards Kationischer Standards Cadmium-Standards
Bestellinformation: Haltbarkeit ab Versanddatum: 36 Monate - Lagerung unter normalen Laborbedingungen bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C.