Nickel-Standardlösung, 1 g/L Ni in verd. Salpetersäure für AAS
Lieferant: CPACHEM
A038.2NP.L1
ACSDA038.2NP.L1EA 29.6 EUR
ACSDA038.2NP.L1
Nickel-Standardlösung, 1 g/L Ni in verd. Salpetersäure für AAS
Standards Kationischer Standards Nickel-Standards
Bestellinformation: Haltbarkeit ab Versanddatum: 36 Monate – Lagerung unter normalen Laborbedingungen bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C.