Bor-Standardlösung, 1.000 mg/l B in Wasser Standard für die ICP
Lieferant: CPACHEM
C005.W.L1 C005.W.L25 C005.W.L5
ACSDC005.W.L1EA 82.2 EUR
ACSDC005.W.L1 ACSDC005.W.L25 ACSDC005.W.L5
Bor-Standardlösung, 1.000 mg/l B in Wasser Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Bor-Standards