Bismut-Standardlösung, 1.000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPACHEM
C008.10NP.L1 C008.10NP.L25 C008.10NP.L5
ACSDC008.10NP.L1EA 82.2 EUR
ACSDC008.10NP.L1 ACSDC008.10NP.L25 ACSDC008.10NP.L5
Bismut-Standardlösung, 1.000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards