Phosphor-Standardlösung, 1.000 mg/l P in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPACHEM
C040.2NP.L1
ACSDC040.2NP.L1EA 83.4 EUR
ACSDC040.2NP.L1
Phosphor-Standardlösung, 1.000 mg/l P in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Phosphor-Standards