Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPACHEM
C041.2NP.L1 C041.2NP.L25 C041.2NP.L5
ACSDC041.2NP.L1EA 82.2 EUR
ACSDC041.2NP.L1 ACSDC041.2NP.L25 ACSDC041.2NP.L5
Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Blei-Standards