Strontium-Standardlösung, 1.000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure-Standard für die ICP
Lieferant: CPACHEM
C056.2NP.L1 C056.2NP.L25 C056.2NP.L5
ACSDC056.2NP.L1EA 82.2 EUR
ACSDC056.2NP.L1 ACSDC056.2NP.L25 ACSDC056.2NP.L5
Strontium-Standardlösung, 1.000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure-Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Strontium-Standards