Aluminium-Standardlösung, 10.000 mg/l Al in 5%iger Salzsäure Standard für die ICP
Lieferant: ACTIVE MOTIF
C102.5CP.L1
C102.5CP.L25
C102.5CP.L5
ACSDC102.5CP.L1EA
186
EUR
ACSDC102.5CP.L1
ACSDC102.5CP.L25
ACSDC102.5CP.L5
Aluminium-Standardlösung, 10.000 mg/l Al in 5%iger Salzsäure Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Aluminium-Standards