Aluminium-Standardlösung, 10.000 mg/l Al in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: ACTIVE MOTIF
C102.5NP.L1 C102.5NP.L25 C102.5NP.L5
ACSDC102.5NP.L1EA 186 EUR
ACSDC102.5NP.L1 ACSDC102.5NP.L25 ACSDC102.5NP.L5
Aluminium-Standardlösung, 10.000 mg/l Al in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Aluminium-Standards